VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge, avec bracelet
Fournisseur: VWR
VWR®
620-2663EA 114 EUR InStock
620-2663
VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge, avec bracelet
Thermomètres Thermomètres numériques
Le thermomètre laser infrarouge Traceable® est simple à utiliser : allumer, pointer sur l’échantillon et lire le résultat en moins d’une seconde. L’unité offre une lecture en Fahrenheit et en Celsius sur n’importe quelle surface - solide, semi-solide et liquide. Les mesures non invasives, sans contact, le rendent idéal pour la préparation alimentaire, les sciences de la vie, le domaine pharmaceutique, les produits pétroliers, les salles blanches, le domaine électronique et les applications sur site. Le faisceau laser permet une observation parfaite de la cible.
  • Champ de vision de 6:1
  • Émissivité réglable de 0,05 à 1,00 par incréments de 0,01
  • La fonction minimum et maximum permet de connaître à tout moment la valeur la plus élevée et la plus faible
  • Le faisceau laser permet une observation parfaite de la cible
  • Bracelet pratique
  • L’écran renseigne sur le niveau de la batterie
Pour garantir la précision, un certificat Traceable® avec numéro de série individuel est fourni par un laboratoire d’étalonnage certifié ISO/CEI 17025 et accrédité par A2LA. Cela certifie la traçabilité conformément aux normes du NIST (National Institute of Standards and Technology).
Certifications: To ensure accuracy, an individually serial numbered Traceable® certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology).
Information de livraison: Livré avec une pile, un bracelet et un certificat Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité