Methylprednisolone
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO338800010EA 80.4 EUR InStock
ACRO338800010 ACRO338800050
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Formule: C₂₂H₃₀O₅
MW: 374,48 g/mol
Point de fusion: 227…231 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010591
Numéro CAS: 83-43-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +97° to +103° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité