7-Hydroxyindole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO462290010EA 395 EUR InStock
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hydroxyindole 95%
7-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00152102
Numéro CAS: 2380-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité