Betulinic acid
Fournisseur: Thermo Scientific
462870010 462872500
ACRO462870010EA 372 EUR InStock
ACRO462870010 ACRO462872500
Betulinic acid
Betulinic acid
Formule: C₃₀H₄₈O₃
MW: 456,71 g/mol
Point de fusion: 295…298 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009619
Numéro CAS: 472-15-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Solubility (0.1% in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité