Chlorothiazide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 40 EUR InStock
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazide 98%
Chlorothiazide
Formule: C₇H₆ClN₃O₄S₂
MW: 295,71 g/mol
Point de fusion: 348 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058576
Numéro CAS: 58-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité