Isoprenaline hemisulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-[1-Hydroxy-2-[(1-isopropyl)amino]ethyl]-1,2-benzenediol hemisulphate
462110050 462110250
ACRO462110050EA 46.3 EUR InStock
ACRO462110050 ACRO462110250
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Formule: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
MW: 260,30 g/mol
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013139
Numéro CAS: 299-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité