O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461850010 461850050
ACRO461850010EA 378 EUR InStock
ACRO461850010 ACRO461850050
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine
Formule: C₁₂H₁₂NO₂P
Point de fusion: 104 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12755701
Numéro CAS: 72804-96-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité