Rifapentine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
461900250 461901000
ACRO461900250EA 95.6 EUR InStock
ACRO461900250 ACRO461901000
Rifapentine 95%
Rifapentine
Formule: C₄₇H₆₄N₄O₁₂
Point de fusion: 179…180 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866806
Numéro CAS: 61379-65-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to dark red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤8 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité