Salmeterol xinafoate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000 462171000
ACRO462175000EA 430 EUR InStock
ACRO462175000 ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Formule: C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃
MW: 603,76 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00897708
Numéro CAS: 94749-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité