Ternidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-5-nitroimidazole-1-propanol
461950010 461952500
ACRO461950010EA 408 EUR InStock
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Formule: C₇H₁₁N₃O₃
MW: 185,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01721389
Numéro CAS: 1077-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité