Milieux de culture déshydratés, granulés
Fournisseur: VWR Chemicals
85832.0500EA 114 EUR InStock
85832.0500 85836.5000 85941.5000 85832.5000 85833.0500 85833.5000 85834.0500 85834.5000 85835.0500 85835.5000 85836.0500 85941.0500 85948.0500 85948.5000 85949.0500 85949.5000 85843.5000 85845.0500 85845.5000 85856.0500 85856.5000 85843.0500 85857.0500 85857.5000 85859.0500 85859.5000 85858.0500 85858.5000 85865.0500 85864.0500 85864.5000 85866.0500 85866.5000 85868.0500 85868.5000 85865.5000 85867.0500 85867.5000 85879.0500 92432.0500 92432.5000
Milieux de culture déshydratés, granulés
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Le milieu de culture déshydraté VWR® qui a été granulé offre des avantages en termes de commodité et de sécurité. La dissolution correcte des milieux de culture est essentielle pour obtenir les meilleures performances. Les milieux de culture granulés permettent de gagner du temps dans la préparation de milieux de culture prêts à l'emploi. De plus, la granulation réduit la génération de poussière, ce qui rend la manipulation du produit plus agréable et plus sûre pour l'utilisateur, ce qui en fait un environnement de travail beaucoup plus propre et sûr.
L'eau peptonée tamponnée (granulée) est utilisée comme milieu de pré-enrichissement pour augmenter la récupération de Salmonelle blessées dans les aliments avant l'enrichissement sélectif et l'isolement. La composition et les critères de performance de ce milieu sont conformes aux applications définies dans la norme ISO 6579-2017.
La gélose CLED (granulée) est recommandée pour l'isolement, le dénombrement et la différenciation des pathogènes urinaires sur la base de la fermentation du lactose.
La gélose Columbia (granulée) est recommandée pour la détection de Clostridium sporogenes dans les produits pharmaceutiques, conformément au test de limite microbienne par méthodologie harmonisée de l'USP/EP/BP/JP/IP.
La gélose nutritive DEV (granulée) est recommandée pour le dénombrement des micro-organismes dans l'eau, les aliments et autres matériaux. Ce milieu peut également être enrichi avec du sang, d'autres liquides biologiques comme le liquide ascitique, du sérum ou d'autres suppléments pour favoriser la croissance d'organismes fastidieux.
Le milieu LB (Luria Bertani), Miller (granulé) est recommandé pour la culture et l'entretien des souches recombinantes de Escherichia coli et peut être utilisé pour la culture de routine de micro-organismes peu exigeants.
Le milieu de Luria (granulé) est recommandé pour la culture de routine et l'estimation de micro-organismes peu exigeants ainsi que pour la culture et l'entretien de souches recombinantes de Escherichia coli.
Le bouillon MacConkey (granulé) est utilisé pour l'enrichissement sélectif de E. coli dans les produits pharmaceutiques, conformément aux tests de limite microbienne effectués selon les méthodes harmonisées USP/EP/BP/JP.
La gélose pour dénombrement sur plaque (granulée) est recommandée pour la détermination du dénombrement sur plaque des micro-organismes dans les aliments, l'eau, les eaux usées et les échantillons cliniques.
Gélose Sabouraud au dextrose (en granulés) est recommandée pour la culture de levures, de moisissures et de bactéries aciduriques provenant de produits pharmaceutiques, conformément aux tests de limite microbienne effectués selon les méthodes harmonisées USP/EP/BP/JP.
Le milieu de digestion de la caséine de soja (granulé) est un milieu à usage général utilisé pour la culture d'une grande variété de micro-organismes et pour les tests de stérilité des moisissures et des bactéries inférieures conformément aux méthodes harmonisées USP/EP/BP/JP/IP.
Le bouillon de soja tryptique sans composé d'origine animale IRRADIATED (granulé) est préparé en remplaçant complètement les peptones d'origine animale par des peptones végétales. C'est un produit stérile irradié γ recommandé pour l'évaluation de la stérilité dans le processus de fabrication.
La gélose à la bile rouge violet (VRB) (granulée) est recommandée pour l'isolement sélectif, la détection et le dénombrement des bactéries coli-aérogènes dans les aliments, l'eau, le lait, les autres produits laitiers et les échantillons cliniques.
La gélose à la bile rouge violet (granulée) est recommandée pour la détection et le dénombrement des Enterobacteriaceae dans les produits pharmaceutiques, conformément aux tests de limite microbienne effectués selon les méthodes harmonisées USP/EP/BP/JP/IP.
La gélose XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) (granulée) est recommandée pour l'isolement sélectif et le dénombrement de la Salmonelle Typhi et d'autres espèces de Salmonelles.
La gélose à l'extrait de levure, modifiée (granulée) est recommandée pour le dénombrement des micro-organismes de l'eau. La composition et les critères de performance de ce milieu sont conformes aux spécifications définies dans la norme ISO 6222 : 1999.
La gélose à l’extrait de levure, glucose et chloramphénicol (en granulés) est une gélose sélective recommandée pour le dénombrement des levures et des moisissures dans le lait et les produits laitiers.
Informations de commande: Des échantillons sont disponibles pour les tests. Veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité