Micro particle size standard, polystyrene monodisperse, analytical, 0,1 µm, NIST, Supelco®
Fournisseur: Merck
90517-10ML-F 90517-5ML-F
90517-10ML-FEA 335 EUR InStock
90517-10ML-F 90517-5ML-F
Micro particle size standard, polystyrene monodisperse, analytical, 0,1 µm, NIST, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0,001 μm.
  • Concentration: 2% (solids)
  • Format: neat
  • Form: aqueous suspension
Size determination of these particles follows procedures described by National Institute of Standards and Technology (NIST) respectively by the Community Bureau of Reference (BCR).
Certifications: Traceable to NIST and BCR particle size standard.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité