Iron(II) gluconate hydrate, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
44948-250GEA 59.4 EUR InStock
44948-250G
Iron(II) gluconate hydrate, Supelco®
Iron(II) gluconate hydrate
Formule: C₁₂H₂₄FeO₁₅
MW: 464,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150872
Numéro CAS: 22830-45-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loss (on drying) 5 − 15%
Anion traces (chloride)(cl⁻) ≤500 mg/kg
Anion traces (sulphate)(SO₄²⁻) ≤500 mg/kg
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité