Extractors for solids
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05431031 05431037 05431049
LENZ05431031EA 258 EUR InStock
LENZ05431031 LENZ05431037 LENZ05431049
Extractors for solids
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
For the extraction of solids (warm).
The complete apparatuses are consisting of:
Extractor head with glass thimbles for solids, Dimroth condenser, with thread GL 14, round bottom flask.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité