CF™ azide reactive dyes
Fournisseur: Biotium
92180 92181 92182
92180.EA 485 EUR InStock
92180. 92181. 92182.
CF™ azide reactive dyes
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
CF™ dye azide reacts with alkyne to form 1,2,3-triazole by copper(I) catalysed 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition. It could also undergo Staudinger ligation with a phosphine containing compound.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité