Biotin picolyl azide
Fournisseur: Biotium
92186.EA 484 EUR InStock
92186.
Biotin picolyl azide
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Biotin picolyl azide reacts with alkyne to form 1,2,3-triazole by 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition through the use of a much lower copper (I) concentration without sacrificing reaction efficiency.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité