CF™ dye picolyl azide
Fournisseur: Biotium
92187.EA 484 EUR InStock
92187. 92188. 92189.
CF™ dye picolyl azide
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
CF® dye picolyl azide reacts with alkyne to form 1,2,3-triazole by 1,3-dipolar Huisgen cycloaddition through the use of a much lower copper (I) concentration without sacrificing reaction efficiency. The selected CF® dyes are exceptionally bright and photostable, making them the perfect dye for fluorescence detection.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité