Disposal Bags, PP
Fournisseur: SEMADENI
7755 7756
SEMA7755EA 508 EUR InStock
SEMA7755 SEMA7756
Disposal Bags, PP
Sachets Sacs à déchets
These disposal bags are made of particularly strong foil, 50 μm, with wide bottom seam. For disposal of contaminated articles and laboratory waste.
Conditionnement: Packed in practical dispenser boxes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité