Bottles, wide neck, LDPE
Fournisseur: SEMADENI
7805 7804
SEMA7805EA 269 EUR InStock
SEMA7805 SEMA7804
Bottles, wide neck, LDPE
Flacons Flacons en plastique
These wide mouth bottles are made of soft polyethylene.
  • Good chemical resistance, heat resistant up to +80 °C
  • Leakproof closure, so they are suitable for use with liquids
  • Flexible, excellent impact resistance
Can be used anywhere in the laboratory and for collecting samples. Wide opening allows rapid filling and dispensing of powders, pastes and liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité