Plugs and caps
Fournisseur: JOUR RESEARCH (VICI)
JR-408 JR-410 JR-409 JR-CCPK-1
JOURJR-408EA 16.4 EUR InStock
JOURJR-408 JOURJR-410 JOURJR-409 JOURJR-CCPK-1
Plugs and caps
Raccords et connecteurs
These plugs and caps are used for plugging ports and capping solvent lines.
  • Good chemical resistance
  • Pressure rating: <350 bar
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité