Chromatography tubing, PTFE
Fournisseur: VICI
JOURJR-T-4036C-M10EA 120 EUR InStock
JOURJR-T-4036C-M10 JOURJR-T-4183C-M10 JOURJR-T-4011C-M10 JOURJR-T-4183C-M25 JOURJR-T-4011C-M3 JOURJR-T-4036C-M25 JOURJR-T-4011C-M25 JOURJR-T-4183C-M3 JOURJR-T-4036C-M3
Chromatography tubing, PTFE
Tuyaux Tubulures à chromatographie
These PTFE tubings are biocompatible, chemically inert and suitable for lower or mild pressure applications.
  • Tolerance: ±0,05 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité