Erlenmeyer flasks with joint, quartz
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
75550 75551 75552 75553
TSLA75550EA 391 EUR InStock
TSLA75550 TSLA75551 TSLA75552 TSLA75553
Erlenmeyer flasks with joint, quartz
Ballons Flacons Erlenmeyers
Made of quartz glass, clear, for application temperature up to 1050 °C.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité