J.T.Baker®, Multipurpose Alkaline Detergent, RBS 35 concentrate
Fournisseur: Avantor
J.T.Baker®
7348.5000EA 103.43 EUR InStock
7348.5000
J.T.Baker®, Multipurpose Alkaline Detergent, RBS 35 concentrate
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
RBS 35 concentrate is used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardness.
  • High wetting and emulsifying power
  • No risk of calcareous deposits when diluted in tap water
  • Total rinse
Suitable for cleaning glassware, laboratory equipments and for cleaning parts made of glass, stainless steel, injection moulds and production equipment.
Typical concentration for use: 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité