HYDRANAL™ humidity absorber for Karl Fischer titration
Fournisseur: Honeywell Chemicals
34788-500G 34788-1KG 34788-6X1KG
34788-500GEA 55.7 EUR InStock
34788-500G 34788-1KG 34788-6X1KG
HYDRANAL™ humidity absorber for Karl Fischer titration
Réactifs Karl Fischer pour la titration
HYDRANAL™ Humidity absorber is a drying agent for air and gases for Karl Fischer titration (with indicator).
  • Water absorption capacity: 25%
  • Regeneration: 140 °C (until the colour turns back to orange)
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité