Reducing pieces for NW flanges
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM METTLER
C10516449 C10514446 C10514447 C10516448
EDWAC10516449EA 216 EUR InStock
EDWAC10516449 181-0368 EDWAC10514447 EDWAC10516448
Reducing pieces for NW flanges
Raccords et connecteurs
Reducing pieces made of stainless steel.
Certifications: AISI 316L DIN 1.4404
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité