Multi-element standard solution 6 for ICP, TraceCERT®
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
43843-100MLEA 150 EUR InStock
43843-100ML
Multi-element standard solution 6 for ICP, TraceCERT®
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
This standard solution is intended for use as a certified reference material for ICP/AAS.
Multi element standards for Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V and Zn at 100 mg/ml in 5% nitric acid and ≤0,1% hydrofluoric acid.
Certifications: Accredited to ISO 17034 and ISO/IEC 17025.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité