BTSNM support materials, Chelex beads, 0,4 g with buffer
Fournisseur: G-Biosciences
GENOBTNM-0024EA 109 EUR InStock
GENOBTNM-0024
BTSNM support materials, Chelex beads, 0,4 g with buffer
Protéines purification Réactifs de purification des protéines
Chelex beads are made of a styrene divinylbenzene copolymer containing paired iminodiacetate ions, which act as chelating groups in binding polyvalent metal ions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité