Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TrkA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS470]

Fournisseur: Biosensis
BSENM-1723-100EA 302 EUR InStock
BSENM-1723-100
Anti-TrkA Mouse Monoclonal Antibody [clone: BS470]
Anticorps
TrkA is a member of the neurotrophic tyrosine kinase receptor family. It is a membrane-bound receptor that upon neurotrophin binding, phosphorylates itself and members of the MAPK pathway. TrkA is required for high-affinity binding to nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 and neurotrophin-4/5 but not brain-derived neurotrophic factor (BDNF). TrkA leads to cell differentiations and may play a role in specifying sensory neuron subtypes. It has a crucial role in the development and function of the nociceptive reception system as well as establishment of thermal regulation via sweating. SUBUNIT: Exists in a dynamic equilibrium between monomeric (low affinity) and dimeric (high affinity) structures. SUBCELLULAR LOCATION: Cell membrane; single-pass type I membrane protein. Endocytosed to the endosomes upon treatment of cells with NGF. ALTERNATIVE PRODUCTS: 2 named isoforms produced by alternative splicing. Both isoforms have similar biological properties. TISSUE SPECIFICITY: Isoform TrkA-II is primarily expressed in neuronal cells. Isoform TrkA-I is found in non-neuronal tissues. Mutations in TrkA have been associated with congenital insensitivity to pain, anhidrosis, self-mutalating behaviour, mental retardation and cancer (Reference: www.uniprot.com).

Type: Primary
Antigen: TrkA
Clonality: Monoclonal
Clone: BS470
Conjugation: unconjugated
Epitope: 235-246
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human TrkA. Does not cross-react with TrkB or TrkC.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité