Restriction enzymes, EcoRI, FastDigest™, Fermentas
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
FD0274 FD0275
FD0274EA 63.75 EUR InStock
FD0274 FD0275
Restriction enzymes, EcoRI, FastDigest™, Fermentas
Réactifs pour acides nucléiques Restriction Enzymes
Thermo Scientific™ FastDigest™ enzymes are an advanced line of restriction enzymes for rapid DNA digestion.
  • Activity (100%) of all FastDigest™ enzymes in one universal reaction buffer
  • Direct loading on gels with FastDigest™ Green buffer
  • Buffer compatibility (100%) with downstream applications
Designed to complete digestion in 5 to 15 minutes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité