Bags, radiation bin box, B-Safe
Fournisseur: ALPHA PACKAGING
526081 526082 526083 526084 526085
129-0407 129-0408 129-0409 129-0410 129-0411
Bags, radiation bin box, B-Safe
Sachets Sacs à déchets
The bags are printed with yellow radioactive warning symbol and a maximum fill line. PE,125 µm (500 gauge), clear.
  • Heat sealed for leak protection
  • Each bag is box-shaped and has a double-string neck-pull
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité