L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
gDNA Removal kit
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1360050 ENZKIT1360250
ENZOENZKIT1360050EA 229 EUR InStock
ENZOENZKIT1360050 ENZOENZKIT1360250
gDNA Removal kit
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Rapid and complete removal of gDNA from RNA preps prior to reverse transcription.
  • Removes gDNA from RNA prior to reverse transcription in the same tube
  • HL-dsDNase is inactivated without reducing quality or quantity of RNA
  • Minimises pipetting steps and suitable for high throughput experiments
gDNA Removal Kit uses a heat labile dsDNase to remove gDNA from RNA preps prior to reverse transcription. The kit is based on a recombinant heat labile dsDNase which is irreversibly inactivated at low temperatures. This enables an inactivation step including heating to moderate temperatures only (58 °C), which is gentle enough to preserve both quality and quantity of all present RNA. Reverse transcription can be performed in the same tube, minimizing pipetting steps and reducing hands-on time.
Informations de commande: Contains 10X reaction buffer, heat-labile dsDNase.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
gDNA Removal kit 1 KIT ENZOENZKIT1360050
New Product
gDNA Removal kit 1 KIT ENZOENZKIT1360250
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité