Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905634100EA 444 EUR InStock
ALEXADI905634100 ENZOADI905634100
Anti-CYCS Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Cytochrome c, which is a critical component of the electron transport chain, is a component of the functional apoptosome. Upon release from the mitochondria, cytochrome c binds to the adaptor proteins Apaf-1 and procaspase-9 to form a cytosolic apoptosome complex. This event results in activation of procaspase-9 and its subsequent cleavage and activation of caspase-3 leading to the degradation of a series of cellular substrates and subsequently cell death.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation

Recognizes human, mouse and rat Cytochrome c. Estimated molecular weight of ~13kDa.

Type: Primary
Antigen: CYCS
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité