Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LSD1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI905769100EA 424.6 EUR InStock
ENZOADI905769100 ALEXADI905769100
Anti-LSD1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Lysine-specific demethylase 1 (LSD1, AOF2, BHC110) is a nuclear amine oxidase homolog, and was the first such protein to display definitive activity in epigenetic modulation as a histone demethylase. LSD1 demethylates histone H3 at mono- or di-methylated lysine residues. Depending on associated co-factors, LSD1-mediated demethylation can lead to transcriptional repression or activation.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse and rat LSD1/AOF2.

Type: Primary
Antigen: LSD1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité