Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADI905773100EA 409.2 EUR InStock
ENZOADI905773100 ALEXADI905773100
Anti-AKT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Akt (PKB) family of protein kinases are serine/threonine kinases, with three mammalian family members identified to date (Akt1, Akt2, Akt3). Akt is a well-characterized member of PI3 kinase-mediated signaling pathways, regulating cell growth, apoptosis, glycogen synthesis, and other cellular responses through its phosphorylation of downstream substrates. Akt activation is triggered by binding of phospholipid and phosphorylation at two key residues: Thr308 by PDK1, and Ser473 by PDK2, now identified as mTOR. Deregulation of Akt signaling has been associated with cancer, diabetes, and schizophrenia. Akt1 is the cellular homologue of the murine thymoma retroviral oncogene v-akt, and its role in anti-apoptotic and pro-mitotic pathways have made Akt a molecular target for anti-cancer therapeutic intervention. Akt activation inhibits apoptosis by phosphorylating the Bcl-2 related protein Bad, and increases p53 degradation by phosphorylating mdm2. Mitotic substrates of Akt include GSK-3β, p21CIP1, and p27KIP1, cell cycle inhibitors negatively regulated by Akt phosphorylation. Akt has been shown to mediate angiogenesis through regulation of thrombospondins, which may cooperate with pro-mitotic and anti-apoptotic functions of Akt to promote tumorigenesis.

  • For Western Blot

Recognizes mouse, human (weak), rat (weak), bovine (weak)and chicken (weak) Akt. Detects a band of ~60kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: AKT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité