Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEPT5 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADI905781100EA 364.1 EUR InStock
ENZOADI905781100 ALEXADI905781100
Anti-SEPT5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Septin 5 (Sept5/CDCrel-1) is a member of the Septin family of cytoskeletal GTPases. Septin 5 expression is primarily associated with synaptic vesicles in cells of the nervous system where it acts to inhibit exocytosis, although it has also been characterized as an inhibitor of aggregation and release of storage granules in platelets. Phosphorylation of Septin 5 at Ser17 by Cdk5-p35 has been shown to mediate the interaction of Septin 5 with the SNARE protein Syntaxin-1A, regulating neurotransmitter release. Targeted disruption of the Septin 5 gene in mice failed to produce an obvious neurological phenotype, indicating its loss may be overcome by functional redundancy of other septins. Septin 5 is one of several Parkin (an E3 ubiquitin ligase) associated substrates whose accumulation results in cellular toxicity related to the onset of autosomal recessive Parkinson Disease.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse and rat Septin 5/Cdcrel-1. Detects a band of ~43kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: SEPT5
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité