Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuropeptide Y Receptor Type 1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905798100EA 504 EUR InStock
ALEXADI905798100 ENZOADI905798100
Anti-Neuropeptide Y Receptor Type 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Neuropeptide Y (NPY) and the closely related peptide YY (PYY) and pancreatic polypeptide (PP) are a family of 36-amino acid, tyrosine-rich peptides with amidated C-terminal ends that are known to regulate gastrointestinal and central nervous system functions including food intake and the inhibition of anxiety. Four functional NPY receptors (Y1/Y2/Y4/Y5) have been identified to date, with a fifth (y6) being a non-functional receptor in primates that is absent from the rat genome. Y1, Y2, and Y5 receptors preferentially bind NPY and PYY, while the Y4 receptor preferentially binds PP. All four receptors signal via coupling to Gi/o alpha subunits, inhibiting adenylyl cyclase activity, thereby decreasing intracellular cAMP levels. Y1 receptor deficient mice display a variety of physical and behavioral phenotypes including obesity, hyperinsulinemia, and increased territorial behavior.

Recognizes human, mouse and rat neuropeptide Y receptor Y1. Predicted MW of ~44kDa. Higher MW species (~80kDa) also observed by Western blot which may reflects post-translational modification or dimerization of the receptor. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: horse, chimpanzee, rhesus macaque, guinea pig.

For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: NEUROPEPTIDE Y RECEPTOR TYPE 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité