Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Opioid Receptor kappa Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905799100EA 517 EUR InStock
ALEXADI905799100 ENZOADI905799100
Anti-Opioid Receptor kappa Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The opioid receptors delta (DOP, OP1), kappa (KOP, OP2), and mu (MOP, OP3) are members of the seven-transmembrane domain-containing receptor family of G-protein coupled receptors, sharing nearly 60% identity, but varying greatly in the extracellular N-terminus region of the receptors. The delta, kappa and mu-receptors serve as functional receptors for endogenous enkephalin, dynorphin, and beta-endorphin peptide ligands, respectively, mediating their signal via coupling to Gi/o alpha subunits to inhibit adenylyl cyclases and calcium conductance (N- and L-type channels), and to stimulate MAPK activation and potassium conductance. Delta-opioid receptors are highly expressed in the olfactory bulb, neocortex, caudate putamen and nucleus accumbens, with peripheral expression in the gastro-intestinal tract and vas deferens. Delta-opioid receptors function to inhibit neurotransmitter release resulting in a variety of biological effects including analgesia, motor integration, gastro-intestinal motility, olfaction,

Recognizes human, mouse and rat opioid receptor kappa. Predicted MW of ~43kDa. Higher MW species (~50kDa) and intermediates also observed by Western blot which reflect post-translational modification of the receptor. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: dog, bovine, horse.

For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: OPIOID RECEPTOR KAPPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité