Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADI905803100EA 512.6 EUR InStock
ENZOADI905803100 ALEXADI905803100
Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The beta-amyloid peptide (beta A4), proteolytically released from the amyloid precursor protein (APP), provides the principal component of senile plaques in Alzheimer's disease. Cleavage of APP by alpha-secretase or alternatively by beta-secretase leads to generation and extracellular release of soluble APP peptides, S-APP-alpha and S-APP-beta, respectively, and the retention of corresponding membrane-anchored C-terminal fragments, C83 and C99. Subsequent processing of C83 by gamma-secretase yields P3 peptides. This is the major secretory pathway and is nonamyloidogenic. Alternatively, presenilin/ nicastrin-mediated gamma-secretase processing of C99 releases the amyloid beta proteins, amyloid-beta 40 (Abeta40) and amyloid-beta 42 (Abeta42), major components of amyloid plaques, and the cytotoxic C-terminal fragments, gamma-CTF(50), gamma-CTF(57) and gamma-CTF(59).

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human amyloid beta A4 (CT, 40/42). Cross-reacts with APP. Detects a band of ~4kDa by Western blot.

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité