Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGF2 alpha Receptor Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
ENZOADI905901100EA 485.1 EUR InStock
ENZOADI905901100 ALEXADI905901100
Anti-PGF2 alpha Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Arachidonic acid is converted by cyclooxygenase (COX) to prostaglandin H2 (PGH2), which is further converted to the derivative prostanoids PGD2, PGE2, PGF2α, PGI2 (prostacyclin) and thromboxane A2 (TXA2). Five classes of prostanoid receptors are recognized and named DP, EP, FP, IP and TP receptors corresponding to the agonist properties of the associated prostanoids. FP receptors are found in smooth muscle where they mediate contraction, and are believed to be coupled via Gq/11 subunits to stimulate phosphatidyl inositol (PI) hydrolysis. The FP agonist Fluprostenol (a PGF2α analogue) is used in animal husbandry to synchronize oestrus and induce partruition. FP receptors are known to mediate intraocular pressure, and FP agonists such as latanoprost and travoprost are drugs commonly use to treat glaucoma.

Recognizes mouse and rat PGF2 alpha Receptor (FP). Predicted MW of ~41kDa, observed by Western blot ~45kDa. Higher MW species (~60kDa) and intermediates also observed by Western blot which reflect post-translational modification of the receptor. Predicted species reactivity based on epitope sequence homology: wild boar, dog.

For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Informations de commande: Manufactured by Proteimax.

Type: Primary
Antigen: PGF2 ALPHA RECEPTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité