Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP9 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIAAM149EEA 432.3 EUR InStock
ENZOADIAAM149E ALEXADI-AAM-149-E
Anti-CASP9 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The caspases are a family of cysteine proteases that cleave after certain aspartate residues, and are primarily recognized as mediators of apoptosis. caspases are synthesized as inactive zymogens that can be cleaved to form active enzymes following the induction of apoptosis by stress or death receptors. Initiator caspases (e.g. caspase-8 and -10) are activated by dimerization of the zymogen on a dedicated adaptor protein. These activated initiator caspases in-turn cleave downstream effector or executioner caspases (e.g. caspase-3, -6, and -7) in a cascade-like manner, which cleave key cellular proteins that lead to the morphological changes associated with apoptotic cell death.

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and monkey Caspase-9.

Type: Primary
Antigen: CASP9
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité