Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLIP Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-CSA-600-DEA 241 EUR InStock
ALEXADI-CSA-600-D ALEXADI-CSA-600-F ENZOADICSA600F
Anti-CLIP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CLIP (class II-associated invariant chain peptide) is an important peptide in the MHC-II antigen processing pathway, formed by the enzymatic cleavage of amino acids 81-104 from the invariant chain. During MHC-II synthesis in the ER and transport to endocytic vesicles, the antigen binding site of MHC-II is obstructed by the presence of the invariant chain. As the MHC-II complex moves through the Golgi, the invariant chain is degraded, leaving the CLIP fragment in the MHC-II peptide binding groove. CLIP is eventually displaced by the loading of antigenic peptides, followed by presentation on the APC cell surface to CD4+ T-cells.

  • For Immunoprecipitation

Recognizes human CLIP. Detects a band of ~33-35kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CLIP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité