Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-CSA-620-EEA 502 EUR InStock
ALEXADI-CSA-620-E ENZOADICSA620E
Anti-TAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAP1 and TAP2 are two structurally related subunits of the Transporter associated with antigen processing (TAP). The TAP complex is a member of the ATP binding cassette (ABC) family of transmembrane transporters. The TAP transporter is an essential component of the MHC class I antigen presentation pathway by binding peptides in its cytosolic part and subsequently translocating the peptides into the lumen of the endoplasmic reticulum where assembly of MHC class I and pepide takes place.

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and rat TAP1. Detects a band of ~70kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: TAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité