Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCP1A Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADICTA191FEA 551.1 EUR InStock
ENZOADICTA191F ALEXADI-CTA-191-D ENZOADICTA191D ALEXADI-CTA-191-F
Anti-TCP1A Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
TCP-1 alpha is a 60 kDa subunit of a cytosolic hetero-oligomer chaperone that is known to be involved in the folding of Actin and Tubulin. This protein is a member of the Chaperonin family, which includes E. coli GroEL, the mitochondrial Heat-shock protein Hsp60, the plastid Rubisco-subunit-binding protein, and the archaebacterial protein TF55. These Chaperonins assist the folding of proteins upon ATP hydrolysis.

  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, C. elegans, Drosophila, guinea pig, hamster, monkey, pig, plant, rabbit and yeast TCP-1alpha. Detects a band of ~60kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: TCP1A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité