Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIKAPPK003EEA 388.3 EUR InStock
ENZOADIKAPPK003E ALEXADIKAPPK003E
Anti-PKC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Protein Kinase C (PKC) is a large superfamily of serine/threonine kinases that mediate essential cellular signals required for activation, proliferation, differentiation and survival. There are at least ten PKC isotypes that are closely related in structure but that have distinct patterns of tissue distribution and function. The PKC isotypes can be subdivided into three classes based on primary structure and biochemical properties. These are: classical or conventional PKC isotypes (cPKC), novel PKC isotypes (nPKC) and atypical PKC isotypes (aPKC).

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, guinea pig, monkey, pig, rabbit and sheep PKC. Detects a band of ~67-83kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: PKC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité