Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIKAPTF022CEA 202.4 EUR InStock
ENZOADIKAPTF022C ALEXADIKAPTF022C
Anti-STAT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Stats (Signal transducers and activators of transcription) are a family of cytoplasmic latent transcription factors that are activated to regulate gene expression in response to a large number of extracellular signaling polypeptides including cytokines, interferons, and growth factors. After phosphorylation by JAK tyrosine kinases, Stats enter the nucleus to regulate transcription of many different genes.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse (weak), rat (weak), bovine (weak) and pig (weak) Stat3.

Type: Primary
Antigen: STAT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité