Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADIKASST009EEA 415 EUR InStock
ALEXADIKASST009E ENZOADIKASST009E
Anti-MAP3K7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TAK1 (TGF-beta-activated kinase-1) is a 65 kDa serine/threonine kinase that is a member of the MAPKKK family. TAK1 is involved in the regulation of transcription by the TGF-beta super family, as its kinase activity is stimulated by TGF-beta and bone morphogenetic protein (BMP).

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, chicken, guinea pig, hamster, monkey, pig, rabbit, sheep and Xenopus TAK1.

Type: Primary
Antigen: MAP3K7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité