Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BVR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADIOSA450EEA 468.6 EUR InStock
ENZOADIOSA450E ALEXADI-OSA-450-E
Anti-BVR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The phosphoprotein BVR (Biliverdin Reductase) is an oxireductase which catalyzes the reduction of the gamma-meso bridge of Biliverdin to Bilirubin. BVR is unique among all enzymes characterized to date because BVR has dual pH/dual cofactor requirements. The reductase is highly conserved in its primary structure and molecular properties and uses NADH in the acidic range (peak activity at pH~6.7), whereas NADPH is utilized in the basic range (peak activity at pH ~8.7).

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes rat, mouse and bacteria (E. coli) Biliverdin Reductase. Detects bands of ~33kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: BVR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité