Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP110 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADISPA1101EEA 311.3 EUR InStock
ENZOADISPA1101E ALEXADI-SPA-1101-E
Anti-HSP110 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Hsp 110 belongs to a family of large stress proteins known as the Hsp110/SSE family, the mostly overlooked relatives of the well studied Hsp70 family. Members of this group, while significantly larger and containing sequences not present in the Hsp70 family, share 30-33% amino acid identity with members of the Hsp70 family, mostly in the conserved ATP-binding domain. Presently, all identified members of the Hsp70-like sequences belong to either the Hsp70 family or the Hsp110/SSE family. Hsp110 appears to be a normal constituent of mammalian cells with highest expression in the brain, and its induction by heat shock strongly correlates with cellular thermotolerance. Hsp110 may contribute to RNA stability, and its capacity to bind peptide has made Hsp110 a promising immunoadjuvant in anti-tumor vaccine development.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, hamster, monkey, sheep and yeast HSP110. Detects a band of ~110kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: HSP110
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité