L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA829D ADISPA829F
ENZOADISPA829DEA 292 EUR InStock
ENZOADISPA829D ENZOADISPA829F
Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Hsp60 is a member of the chaperonin family of heat shock proteins, with homologs functioning in the cytosol and mitochondria to fold nascent and aggregated proteins. Hsp60 is the eukaryotic homolog of the E. coli GroEL protein, and forms a multimeric complex in the mitochondria with Hsp10 (Cpn10) to form a large central cavity in which ATP-dependent protein folding takes place. TRiC/CCT, a eukaryotic relative of Hsp60, is expressed in the cytosol and participates in the folding of actin and tubulin substrates, but lacks any association with an Hsp10-like co-factor.
New Product
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µG ENZOADISPA829D
New Product
200 µG ENZOADISPA829F
New Product
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité