Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSF2 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-SPA-960-EEA 462 EUR InStock
ALEXADI-SPA-960-E ENZOADISPA960E
Anti-HSF2 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
HSFs (Heat Shock family of transcription factors), which consists of HSF 1-4, bind to highly conserved Heat shock elements (HSEs) in the promoter regions of heat shock genes, ultimately regulating the expression of Heat shock proteins (Hsps). On exposure to heat shock and other stresses, HSF1 localizes within seconds to discrete nuclear granules and on recovery from stress, HSF1 rapidly dissipates from the stress granules to a diffuse nucleoplasmic distribution.

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, bovine, dog, guinea pig, hamster, monkey, pig, rabbit and sheep HSF2.

Type: Primary
Antigen: HSF2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité